Learn More
Etosuximida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethosuximide-d3 |
| CAS | 1189703-33-0 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C7H8D3NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethosuximide D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC1(C)CC(=O)NC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 144.19 |
| Porcentaje de pureza | >95 |