Learn More
Etosuximida 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30461174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461174 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461174 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0750.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethosuximide
CAS 77-67-8
Nombres de analitos o componentes Ethosuximide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethosuximide, 3-Ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidinedione, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 2-Methyl-2-ethylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Ethyl-3-methylsuccinimide, 3-Methyl-3-ethylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Methyl-3-ethylsuccinimide, Atysmal, C.I. 366, CN 10395, Capitus, Emeside, Epileo Petitmal, Ethosuxide, Ethymal, Etosuximid, H 940, Mesentol, NSC 64013, PM 671, Pemal, Peptinimid, Petinimid, Petnidan, Piknolepsin, Pyknolepsinum, Ronton, Simatin, Succimal, Succimitin, Suxilep, Suximal, Suxinutin, Zarodan, Zarondan, Zarondan-Saft, Zarontin, (+/-)-Ethosuximide, alpha-Ethyl-alpha-methylsuccinimide, alpha-Methyl-alpha-ethylsuccinimide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCC1(C)CC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 3-etil-3-metilpirrolidina-2,5-diona
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 141.17
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.079 g/mol