Learn More
Clorhidrato de etopropoazina, TRC
Código de producto. 30382848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382848 250 mg
30373104 25 mg
30369377 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE677660250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1094-08-2
Fórmula molecular C19 H24 N2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 348.93
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, hydrochloride (7CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Dibutil, Ethopropazine hydrochloride, Isothazine hydrochloride, Lysivane, Lysivane hydrochloride, NSC 169467, NSC 64074, Pardisol, Parfezin, Parphezein, Parphezin, Parsidol, Parsidol hydrochloride, Parsidol monohydrochloride, Parsitan, Parsotil, Profenamine hydrochloride, Profenamine monohydrochloride, Rodipal
Nombre IUPAC N,N-dietil-1-fenotiazina-10-ilpropano-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Profenamine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1427