Learn More
Ethopabate, TRC
Código de producto. 30010304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010304 250 mg 250 miligramos
30135382 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE890800250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-06-3
Fórmula molecular C12 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 237.25
Sinónimo Benzoic acid, 4-(acetylamino)-2-ethoxy-, methyl ester, Benzoic acid, 4-acetamido-2-ethoxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Acetamido-2-ethoxybenzoic acid methyl ester, Ethopabate, Ethyl pabate, Methyl 2-ethoxy-4-acetamidobenzoate, Methyl 4-(acetylamino)-2-ethoxybenzoate, Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate
Nombre IUPAC metil 4-acetamido-2-etoxibenzoato
SMILES CCOc1cc(NC(=O)C)ccc1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethopabate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1001