Learn More
Ethopabate, MedChemExpress
Código de producto. 16478846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478846 100 mg 100 miligramos
16432306 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2138
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethopabate
Forma física Solid
CAS 59-06-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H15NO4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ethyl pabate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (210.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1OCC
Peso molecular (g/mol) 237.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.25
Porcentaje de pureza 99.22%