Learn More
Etopabato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309752 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309752 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13295000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethopabate
CAS 59-06-3
Nombres de analitos o componentes Ethopabate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H15 N O4
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzoic acid, 4-(acetylamino)-2-ethoxy-, methyl ester, Benzoic acid, 4-acetamido-2-ethoxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Acetamido-2-ethoxybenzoic acid methyl ester, Ethopabate, Ethyl pabate, Methyl 2-ethoxy-4-acetamidobenzoate, Methyl 4-(acetylamino)-2-ethoxybenzoate, Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CCOc1cc(NC(=O)C)ccc1C(=O)OC
Nombre IUPAC 4-acetamido-2-etoxibenzoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 237.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 237,1001 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.