Learn More
Etofumesato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethofumesate |
| CAS | 26225-79-6 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O5 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Benzofuranol, 2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-, 5-methanesulfonate, 5-Benzofuranol, 2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-, methanesulfonate (9CI), 5-Benzofuranol, 2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-, methanesulfonate, (±)- (8CI), (±)-2,3-Dihydro-3,3-dimethyl-2-ethoxy-5-benzofuranyl methanesulfonate, (±)-2-Ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-benzofuranyl methanesulfonate, Burakosat, CR 14658, Ethofumesate, Ethosat, Kemiron Plus, Kemiron Plus FL, NC 8438, Nortron, Nortron (new), Nortron 20EC, Prograss, Stemat, Tramat, Tramat 500, Tramat Flo |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O5S/c1-5-16-12-13(2,3)10-8-9(18-19(4,14)15)6-7-11(10)17-12/h6-8,12H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC1Oc2ccc(OS(=O)(=O)C)cc2C1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2-etoxi-3,3-dimetil-2H-1-benzofuran-5-il) metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 286.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0875 |