Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethofumesat |
| CAS | 26225-79-6 |
| % máx. CAS | <100% |
| Beilstein | 5759730 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 70°C to 72°C |
| Sinónimo | (RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate |
| Peso molecular (g/mol) | 286.34 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Herbicidas |