Learn More
Ethisterone, TRC
Código de producto. 30135581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135581 5 g 5 g
30133404 1 g 1 g
18013750 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8904455G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-03-7
Fórmula molecular C21 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 312.45
Sinónimo Pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, (17α)-, 17α-Pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy- (6CI,8CI), Testosterone, 17-ethynyl- (5CI), 17-Ethynyl-17-hydroxy-3-ketoandrostene-4, 17-Ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-en-3-one, 17-Hydroxy-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxyandrost-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-4-androsten-3-one, 17α-Ethynyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17α-Ethynyltestosterone, 17β-Hydroxy-17α-ethynylandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 4-Androsten-17α-ethinyl-17β-ol-3-one, Aethisteron, Anhydrohydroxyprogesterone, Anhydroxyprogesterone, Colutoid, Ethinone, Ethinyltestosterone, Ethisterone, Ethynyltestosterone, Gestoral, Lucorteum Oral, Lutidon Oral, Lutocyclin-Linguetten, Lutocyclol, Lutocylol, NSC 9565, Nalutoral, Nugestoral, Ora-Lutin, Pranone, Pregn-4-en-17β-ol-3-on-20-yne, Pregneninolone, Pregnin, Primolut C, Prodoxan, Prodroxan, Produxan, Progestab, Progestin P, Progestolets, Progestoral, Prolutol, Proluton C, Prone, Syngestrotabs, Trosinone
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etililo-17-hidroxi-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-ona
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethisterone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2089