Learn More
Ethirimol, TRC
Código de producto. 30377015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377015 10 g
30386073 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89020010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23947-60-6
Fórmula molecular C11 H19 N3 O
Peso molecular (g/mol) 209.29
Sinónimo 4(1H)-Pyrimidinone, 5-butyl-2-(ethylamino)-6-methyl- (9CI), 5-Butyl-2-(ethylamino)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone, 5-Butyl-2-ethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, ETH 560, Ethirimol, Milgo, Milgo E, Milstem, Milstem Seed Dressing, NSC, 4(3H)-Pyrimidinone, 5-butyl-2-(ethylamino)-6-methyl-263491, PP 149
Nombre IUPAC 5-butil-2-(etilamino)-6-metilpirimidina-4-ol
SMILES CCCCc1c(C)nc(NCC)nc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethirimol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19N3O/c1-4-6-7-9-8(3)13-11(12-5-2)14-10(9)15/h4-7H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1528