Learn More
Ethiprole, TRC
Código de producto. 30384963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384963 100 mg
30375272 5 g
30372473 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE678320100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181587-01-9
Fórmula molecular C13 H9 Cl2 F3 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 397.2
Sinónimo 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(ethylsulfinyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 5-Amino-1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(ethylsulfinyl)pyrazole-3-carbonitrile, Ethiprole, Kirappu, RPA 107382
Nombre IUPAC 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenilo]-4-etilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo
SMILES CCS(=O)c1c(N)n(nc1C#N)c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethiprole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl2F3N4OS/c1-2-24(23)11-9(5-19)21-22(12(11)20)10-7(14)3-6(4-8(10)15)13(16,17)18/h3-4H,2,20H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.9826