Learn More
Amida de Ethiprol, TRC
Código de producto. 30372127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30372127 50 mg 50 miligramos
30381141 250 mg -
30385161 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE62315050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623151-90-6
Fórmula molecular C13H11Cl2F3N4O2S
Peso molecular (g/mol) 415.22
Sinónimo 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(ethylsulfinyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
SMILES CCS(=O)c1c(N)n(nc1C(=O)N)c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethiprole Amide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11Cl2F3N4O2S/c1-2-25(24)10-8(12(20)23)21-22(11(10)19)9-6(14)3-5(4-7(9)15)13(16,17)18/h3-4H,2,19H2,1H3,(H2,20,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.9932