Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Sterile Single-Packed
Código de producto. 17839662 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
100 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17839662 M 100 pares
17829662 L 100 pares
17849662 Pequeño 100 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17839662 Proveedor Ansell N.º de proveedor M3345
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Synthetic, sterile single packed, powder-free examination glove ideal for brief, sterile applications.
  • This sterile, synthetic glove is made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film) and is is a safe and effective alternative to natural rubber latex.
  • It is ideal for frequent use in sterile exmaination (non-surgical) procedures and can also be used as a glove liner for increased protection.
  • Packaged as a single sterile glove per pouch
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative for sterile applications
  • Protects from latex Type I allergy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Clear
Desechables Single-use
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Sí
Material EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen
Tamaño M
Grosor (imperial) 1.2 mil
Grosor (métrico) 0.03 mm
FDA 510 (k) No
Modelo ETHIPARAT Sterile Singles
Longitud (imperial) 10.9 in.
Longitud (métrico) 278 mm