Learn More
Etionamida, TRC
Código de producto. 30384427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384427 5 g
30376393 50 mg
30372883 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8904205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-33-4
Fórmula molecular C8 H10 N2 S
Peso molecular (g/mol) 166.24
Sinónimo Ethionamide
Nombre IUPAC 2-etilpiridina-4-carbotioamida
SMILES CCc1cc(ccn1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethionamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0565