Learn More
sulfóxido de etionamida, Mikromol™
Código de producto. 30050563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050563 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050563 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0845.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfóxido de etionamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethionamide Sulfoxide
CAS 536-28-7
Nombres de analitos o componentes Ethionamide Sulfoxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H10 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethionamide Sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2OS/c1-2-7-5-6(3-4-10-7)8(9)12-11/h3-5H,2,9H2,1H3
SMILES CCc1cc(ccn1)C(=S=O)N
Nombre IUPAC (2-etilpiridin-4-il)-sulfinilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 182.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0514 g/mol