Learn More
Sulfóxido de Etionamida, TRC
Código de producto. 30135351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135351 25 mg 25 miligramos
30006545 10 mg 10 miligramos
30012438 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89042325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-28-7
Fórmula molecular C8 H10 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 182.24
Sinónimo Ethionamide Sulphoxide
Nombre IUPAC (2-etilpiridina-4-il)-sulfinilmetamina
SMILES CCc1cc(ccn1)C(=S=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethionamide Sulfoxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2OS/c1-2-7-5-6(3-4-10-7)8(9)12-11/h3-5H,2,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0514