Learn More
Etionamida, Mikromol™
Código de producto. 17913556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17913556 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17913556 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0845.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etionamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethionamide
CAS 536-33-4
Nombres de analitos o componentes Ethionamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethionamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
SMILES CCc1cc(ccn1)C(=S)N
Nombre IUPAC 2-etilpiridina-4-carbotioamida
Peso molecular (g/mol) 166.24
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0565 g/mol