Learn More
Ethionamide, MedChemExpress
Código de producto. 16442119
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16442119 1 g 1 g
16430858 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442119 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0276
MedChemExpress Ethionamide(2-ethylthioisonicotinamide) is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis.
Ethionamide(2-ethylthioisonicotinamide) is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethionamide
Forma física Powder
CAS 536-33-4
Color Yellow
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H10N2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 2-Ethylthioisonicotinamide
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1503.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (4.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(C1=CC(CC)=NC=C1)N
Peso molecular (g/mol) 166.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.24
Porcentaje de pureza 98.11%