Learn More
Etionamida, LoGiCal
Código de producto. 30464202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464202 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464202 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0845.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethionamide
CAS 536-33-4
Nombres de analitos o componentes Ethionamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethionamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
Tipo de solución Neat
SMILES CCc1cc(ccn1)C(=S)N
Nombre IUPAC 2-etilpiridina-4-carbotioamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 166.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0565 g/mol