Learn More
Ethion, TRC
Código de producto. 30379835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379835 10 g
30377554 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67830510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-12-2
Fórmula molecular C9 H22 O4 P2 S4
Peso molecular (g/mol) 384.48
Sinónimo Phosphorodithioic acid, S,S'-methylene O,O,O',O'-tetraethyl ester (8CI,9CI), Diethion, ENT 24,105, Ethiol 100, Ethion, Ethopaz, Ethyl methylene phosphorodithioate ([(EtO)2P(S)S]2CH2), Fosfatox E, Hylemax, Hylemox, Match, Niagara 1240, Nialate, O,O,O',O'-Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorodithioate), Phosphotox E, RP 8167, Rhodocide, Rodocid, Rodocide, Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorothiolothionate), Tomahawk
Nombre IUPAC Dietoxifosfinonoioilsulfanilmetilsulfanil-dietoxi-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethion
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.9876