Learn More
Ethion Monooxon, TRC
Código de producto. 30388070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30388070 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30388070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE284670250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethion Monooxon
CAS 17356-42-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H22 O5 P2 S3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Ethion Monooxon
Fórmula InChI InChI=1S/C9H22O5P2S3/c1-5-11-15(10,12-6-2)18-9-19-16(17,13-7-3)14-8-4/h5-9H2,1-4H3
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
Nombre IUPAC dietoxifosforilsulfanilmetilsulfanil-dietoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 368.411
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.01
Porcentaje de pureza >95