Learn More
Etión, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318760 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30318760 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA13270000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethion
CAS 563-12-2
Nombres de analitos o componentes Ethion
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C9 H22 O4 P2 S4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphorodithioic acid, SP,SP'-methylene OP,OP,OP',OP'-tetraethyl ester, Phosphorodithioic acid, S,S'-methylene O,O,O',O'-tetraethyl ester (8CI,9CI), Diethion, ENT 24,105, Ethiol 100, Ethion, Ethopaz, Ethyl methylene phosphorodithioate ([(EtO)2P(S)S]2CH2), Fosfatox E, Hylemax, Hylemox, Match, Niagara 1240, Nialate, O,O,O',O'-Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorodithioate), Phosphotox E, RP 8167, Rhodocide, Rodocid, Rodocide, Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorothiolothionate), Tomahawk
Fórmula InChI InChI=1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
Nombre IUPAC dietoxifosfinotioilsulfanilmetilsulfanil-dietoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 384.48
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 383,9876 g/mol