Learn More
Etión dioxón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethion-dioxon |
| CAS | 22756-17-8 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C9 H22 O6 P2 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethion Dioxon, Ethyl methylene phosphorothioate ((EtO)4(CH2S2)P2O2) (6CI), Ethion dioxon, Ethion oxygen analog, Methanedithiol, S,S-diester with O,O-diethyl phosphorothioate, PO-Ethion, Ethion-dioxon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H22O6P2S2/c1-5-12-16(10,13-6-2)18-9-19-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)SCSP(=O)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 1-[dietoxifosforilsulfanilmetilsulfanil(etoxi)fosforil]oxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 352.345 |
| Mostrar más |