Learn More
Etinilestradiol, Mikromol™
Código de producto. 18000670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18000670 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18000670 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0123.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etinilestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethinylestradiol
CAS 57-63-6
Nombres de analitos o componentes Ethinylestradiol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (17alpha)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17-Ethinyl-3,17-estradiol, 17-Ethinylestradiol, 17-Ethynyl-3,17-dihydroxy-1,3,5-oestratriene, 17-Ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 17-Ethynylestradiol, 17-Nor-17alpha-pregna-1,3,5-(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17alpha-Ethinyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17-diol, 17alpha-Ethinyl-17beta-estradiol, 17alpha-Ethinyl-3,17-dihydroxy-delta1,3,5-estratriene, 17alpha-Ethinylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 17alpha-Ethinylestradiol, 17alpha-Ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 17alpha-Ethynylestradiol, 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17beta-diol, Amenoron, Chee-O-Gen, Chee-O-Genf, Diogyn E, Dyloform, Esteed, Estigyn, Estinyl, Eston-E, Estoral, Estorals, 17-Ethynylestradiol, Ethidol, Ethinoral, Ethinylestradiol, Ethinyloestradiol, Ethynylestradiol, Ethynyloestradiol, Eticyclin, Eticyclol, Etinestrol, Etinestryl, Etinoestryl, Etistradiol, Follicoral, Ginestrene, Inestra, Linoral, Lynoral, Menolyn, Microfollin, NSC 10973, Novestrol, Oradiol, Orestralyn, Palonyl, Perovex, Primogyn, Primogyn C, Primogyn M, Progynon C, Prosexol, Spanestrin, neo-Estrone
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 296.4
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1776 g/mol