Descripción
- Para la detección de ácido nucleico en la electroforesis
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethidium Bromide |
| CAS | 1239-45-8 |
| Envase | POLYSTORMOR |
| Fórmula molecular | C21H20BrN3 |
| Número MDL | MFCD00011724 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l |
| Clave InChI | ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12 |
| Nombre IUPAC | 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro |
| Mostrar más |