Learn More
Ethidium Bromuro, TRC
Código de producto. 30380688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380688 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30380688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8907005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethidium Bromide
CAS 1239-45-8
Fórmula molecular C21H20BrN3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-9-phenylphenanthridine Ethobromide, Dromilac, Homidium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
SMILES [Br-].CC[n+]1c(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
Nombre IUPAC 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro
Peso molecular (g/mol) 394.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.0841