Learn More
Solución de bromuro de etidio, MP Biomedicals
Código de producto. 11421592 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421592 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 11421592 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04802511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.45€
    66.15€ / 10 ml
    Ahorro 3.30€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethidium Bromide Solution
CAS 1239-45-8
Fórmula molecular C21H20BrN3
Número MDL MFCD00011724
Sinónimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nombre IUPAC 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro
Peso molecular (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Cantidad 10 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethidium Bromide Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethidium Bromide