Learn More
Solución de bromuro de etidio, para electroforesis, Fisher Chemical
Código de producto. 10375700 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ML
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10375700 50 mL 50 ml
10714181 10 mL 10 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10375700 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/P800/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1239-45-8
Fórmula molecular C21H20BrN3
Peso molecular (g/mol) 394.32
Número MDL MFCD00011724
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Nombre IUPAC 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Color Rojo
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 50 mL
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethidium Bromide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.