Learn More
MP Biomedicals™ Ethidium Solución de bromuro (10 mg/ml)
Código de producto. 11427060 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
6 x 10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
60 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427060 6 x 10 ml 60 ml
11417060 10 ml 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427060 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11ETBC1002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    196.35€ / 60 ml
    Ahorro 10.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ethidium Solución de bromuro (10 mg/ml), grado de biología molecular
  • El bromuro de etidio (EtBr) es útil para todas las aplicaciones que requieren tinción de ácido nucleico, incluido el aislamiento de ADN plasmídico CsCl, y es la tinción de ácido nucleico más utilizada para electroforesis en gel de agarosa o PAGE.
  • El bromuro de etidio se ha utilizado en varios ensayos fluorimétricos para ácidos nucleicos.
  • Una solución de 10 mg/ml de EtBr lista para su uso en agua desionizada especialmente filtrada.
  • El bromuro de etidio (EtBr) es útil para todas las aplicaciones que requieren tinción de ácido nucleico, incluido el aislamiento de ADN plasmídico CsCl, y es la tinción de ácido nucleico más utilizada para electroforesis en gel de agarosa o PAGE.
  • Se ha demostrado que se une al ADN monocatenario (aunque no tan fuertemente) y ADN tricatenario.
  • EtBR MP confiere una tinción roja oscura al ADN actuando como agente intercalador entre las bases de almidón.
  • Debido a su capacidad de unirse al ADN, el EtBr es un inhibidor de la ADN polimerasa.
Especificaciones
CAS 1239-45-8
Detección 15-30 min con solución de 0,5 mg/ml
Color Rojo oscuro/morado
Concentración 10 mg/ml
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis de ácido nucleico; transferencia y detección; electroforesis y transferencia de gel ácido nucleico
Peso molecular 394,3
Cantidad 6 x 10 ml
Requisitos de almacenamiento Almacenar a +4 °C, proteger de la luz.
Tipo de producto Tinte fluorescente de ADN/ARN