Learn More
MP Biomedicals™ Ethidium Solución de bromuro (10 mg/ml)
Código de producto. 11417060 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
6 x 10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
60 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417060 10 ml 10 ml
11427060 6 x 10 ml 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417060 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11ETBC1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.85€
    70.35€ / 10 ml
    Ahorro 3.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ethidium Solución de bromuro (10 mg/ml), grado de biología molecular
  • Concentración: 0,95 – 1,05%
  • Pureza (en base seca): > 98.0%
  • Sin ARNasa, ADNasa ni proteasa
  • Agente intercalador de ADN y ARN fluorescente.
  • Se utiliza como colorante para electroforesis de ADN y ARN.
  • Almacenamiento: Conservar a + 4 °C protegido de la luz.
  • Una solución de 10 mg/ml de EtBr lista para su uso en agua desionizada especialmente filtrada.
  • Ethidium El bromuro se ha utilizado en varios ensayos fluorimétricos para ácidos nucleicos.
  • Se ha demostrado que se une al ADN monocatenario (aunque no tan fuertemente) y ADN tricatenario
  • Ethidium El bromuro (EtBr) es útil para todas las aplicaciones que requieren tinción de ácidos nucleicos, incluido el aislamiento de ADN plasmídico con CsCl, y es la tinción de ácidos nucleicos más comúnmente utilizada para PAGE o electroforesis en gel de agarosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1239-45-8
Detección 15-30 min con solución de 0,5 mg/ml
Color Rojo oscuro/morado
Concentración 10 mg/ml
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis de ácido nucleico; transferencia y detección; electroforesis y transferencia de gel ácido nucleico
Peso molecular 394,3
Cantidad 10 ml
Requisitos de almacenamiento Almacenar a + 4 °C, proteger de la luz.
Tipo de producto Tinte fluorescente de ADN/ARN
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ethidium bromide solution 10µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethidium bromide