Learn More
Solución de bromuro de etidio, 0,625 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444489 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 15444489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62029.AA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Para la visualización de ADN en electroforesis en gel
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethidium bromide soln.
Color Rojo
CAS 1239-45-8
Concentración 0.625mg/ml
Olor Odorless
Fórmula molecular C21H20BrN3
Número MDL MFCD00011724
Cantidad 5 mL
Número UN UN2810
Índice Merck 14,4731
Forma física Frasco cuentagotas
Sinónimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nombre IUPAC 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro
Peso molecular (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.31