Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromuro de etidio, grado de biología molecular, 98 %
Código de producto. 15478689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 G
25G
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478689 25G 25 g
15468689 5 G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478689 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J67270.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3, C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1239-45-8
Fórmula molecular C21H20BrN3
Sinónimo 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridinio bromuro; bromuro de homidio
Especificaciones
ensayo 98 %
Color Rojo a morado
Formula Weight (peso de la fórmula) 394,32
Punto de fusión aprox. 261° dec.
Olor Débil
Tipo de producto Bromuro de etidio
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 25G
Formulario Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethidium bromide, Molecular Biology Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide