Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromuro de etidio, reactivo de electroforesis, 98 % (peso seco)
Código de producto. 15420527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420527 1 g 1 g
15430527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420527 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66192.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3, C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1239-45-8
Fórmula molecular C21H20BrN3
Sinónimo 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridinio bromuro; bromuro de homidio
Especificaciones
ensayo 98 %
Color Rojo a morado
Formula Weight (peso de la fórmula) 394,32
Beilstein 3642536
Punto de fusión aprox. 261°
Olor Débil
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Tipo de producto Bromuro de etidio, reactivo de electroforesis
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nombre IUPAC bromuro de 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridin-5-io
Peso molecular (g/mol) 394.32
Pureza peso seco
Cantidad 1 g