Learn More
Bromuro de etidio™, para la electroforesis, Fisher Chemical
Código de producto. 10773601 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10773601 5 g Tarro de cristal 5 GR
1 options
Código de producto. 10773601 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/P700/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 1239-45-8
Punto de fusión 260°C
Color Morado
pH 4.0 to 7.0
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C21H20BrN3
Número MDL MFCD00011724
Cantidad 5 g
Sinónimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nombre IUPAC 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro
Peso molecular (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.3g/mol
Forma física Sólido en polvo