Learn More
Ethidium bromuro, 99,11%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11491631 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11491631 1 g
11401641 5 g
11411641 10 g
11421641 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11491631 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219020201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
CAS 1239-45-8
Fórmula molecular C21H20BrN3
Peso molecular (g/mol) 394.32
Número MDL MFCD00011724
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Nombre IUPAC bromuro de 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridin-5-io
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethidium bromide
Color Morado rojizo
Intervalo de porcentaje de ensayo 1239-45-8
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.3