Learn More
Ethidium bromuro, > 98%, reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethidium bromide |
| Color | Marrón-Rojo |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98% |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.3 |
| Grado | Reactivos de biología molecular |
| Forma física | Polvo |