Learn More
Bromuro de etidio, 98 % (peso seco), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11406750 1 g 1 g
11416750 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07482.03
Añadir a la cesta
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
For DNA isolation and visualization
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1239-45-8
Fórmula molecular C21H20BrN3
Peso molecular (g/mol) 394.32
Número MDL MFCD00011724
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethidium bromide
Punto de fusión ∽261°C (decomposition)
Olor Weak
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 3642536
Índice Merck 14,4731
Nombre IUPAC 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.32
Porcentaje de pureza 98%