Learn More
Bromuro de etidio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11976611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11976611 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10742791 1 g Frasco de vidrio 1 g
10042120 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11976611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170960250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1239-45-8
Fórmula molecular C21H20BrN3
Peso molecular (g/mol) 394.32
Número MDL MFCD00011724
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Nombre IUPAC 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethidium bromide
Punto de fusión 260.0°C to 262.0°C
Color De morado a rojo
pH ∼4.5 (1% aq. soln. at 20°C)
Temperatura de inflamación >100°C
Pérdida por secado 5.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,4769
Información de solubilidad (1% in water) Clear red
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.3
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethidium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide