Learn More
Etiazida, LoGiCal
Código de producto. 30463352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463352 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463352 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1811.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethiazide
CAS 1824-58-4
Nombres de analitos o componentes Ethiazide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 Cl N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3-ethyl-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, (±)-Ethiazide, 3-Ethyl-3,4-dihydro-6-chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-Ethylhydrochlorothiazide, 6-Chloro-3-ethyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, Acthiazidum, Aethiazidum, Eclotizidum, Ethiazide, Neo-diuresal, Salta
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12ClN3O4S2/c1-2-9-12-6-3-5(10)7(18(11,14)15)4-8(6)19(16,17)13-9/h3-4,9,12-13H,2H2,1H3,(H2,11,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 6-cloro-3-etil-1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 325.79
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.9958 g/mol