Descripción
- Conjunto de cables de conexión y conector de interfaz RS 422 o RS 232
- Para 10 interfaces o una unidad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Convertidor de interfaz: Juego de cables RS 422 y RS 422/convertidor de interfaz Ethernet para conexión a distribuidor de enchufe de 10 vías o para conexión a una unidad |
| Para utilizar con (equipo) | Software de gestión múltiple APT-COM™ |
| Material | Plástico |
| Tipo | Juego de cables |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |