Learn More
Éter, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15528564 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
15528564 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 15528564 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 925903
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ether
CAS 60-29-7
Cantidad 4 L
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 % min.
Fórmula molecular C4H10O
Número MDL MFCD00011646
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado ULTRA RESI-ANALYZED