Learn More
Éter, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15518564 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15518564 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 1 litro
1 options
Código de producto. 15518564 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 925902
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disolventes y sales de ultrapureza desarrollados para procedimientos de extracción/concentración de residuos orgánicos
    Para uso en cromatografía de gases (GC), análisis de residuos orgánicos; en laboratorio, investigación o producción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ether
CAS 60-29-7
Temperatura de inflamación −45°C(−113°F)
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Fórmula molecular C4H10O
Número MDL MFCD00011646
Cantidad 1 L
Gravedad específica 1L = 0.71kg
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado ULTRA RESI-ANALYZED