Learn More
Etefón-hidroxi 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315614 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315614 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13230200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethephon-hydroxy
CAS 22987-21-9
Nombres de analitos o componentes Ethephon-hydroxy
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2 H7 O4 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethephon-hydroxy
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O4P/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES OCCP(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxietilfosfónico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 126.05
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0082 g/mol