Description
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethephon |
| CAS | 16672-87-0 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 1751208 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 74°C to 75°C |
| Punto de ebullición | 265°C |
| Sinónimo | 2-Chloroethylphosphonic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 144.5 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |