Learn More
Etefón, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethephon |
| CAS | 16672-87-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethephon |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C2 H6 Cl O3 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | OP(=O)(O)CCCl |
| Nombre IUPAC | 2-ácido cloroetilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.49 |
| Mostrar más |