Learn More
Etefón 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316586 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316586 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13230000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethephon
CAS 16672-87-0
Nombres de analitos o componentes Ethephon
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C2 H6 Cl O3 P
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES OP(=O)(O)CCCl
Nombre IUPAC 2-ácido cloroetilfosfónico
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 144.49
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 143,9743 g/mol