Learn More
Etenzamida, Mikromol™
Descripción
Etenzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethenzamide |
| CAS | 938-73-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethenzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzamide, 2-ethoxy-, Benzamide, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxybenzamide, Etamide, Ethbenzamide, Ethenzamid, Ethenzamide, Ethosalicyl, Etocil, Etosalicil, Etosalicyl, Eusal, Katagrippe, Lucamide, NSC 28787, Pirosolvina, Protopyrin, Trancalgyl, o-Ethoxybenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11) |
| SMILES | CCOc1ccccc1C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-etoxibenzamida |
| Mostrar más |