Learn More
Etenzamida 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30458909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458909 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458909 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP3063.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethenzamide
CAS 938-73-8
Nombres de analitos o componentes Ethenzamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzamide, 2-ethoxy-, Benzamide, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxybenzamide, Etamide, Ethbenzamide, Ethenzamid, Ethenzamide, Ethosalicyl, Etocil, Etosalicil, Etosalicyl, Eusal, Katagrippe, Lucamide, NSC 28787, Pirosolvina, Protopyrin, Trancalgyl, o-Ethoxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCOc1ccccc1C(=O)N
Nombre IUPAC 2-etoxibenzamida
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 165.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079 g/mol