Learn More
Etheno-2'-desoxi-b-D-adenosina, TRC
Código de producto. 30135662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135662 5 mg 5 miligramos
30132597 25 mg 25 miligramos
30008242 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8903805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68498-25-9
Fórmula molecular C12 H13 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 275.26
Sinónimo 3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-3H-imidazo[2,1-i]purine, 1,N6-Etheno-2'-deoxyadenosine, 1,N6-Etheno-dA, 1,N6-Ethenodeoxyadenosine, Ethenodeoxyadenosine, N1,N6-Etheno-2'-deoxyadenosine;
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-2-(hidroximetil)-5-imidazo[2,1-f]purina-3-iloxolano-3-ol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c2ncn4ccnc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etheno-2'-deoxy-beta-D-adenosine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N5O3/c18-4-8-7(19)3-9(20-8)17-6-14-10-11-13-1-2-16(11)5-15-12(10)17/h1-2,5-9,18-19H,3-4H2/t7-,8+,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1018