Learn More
Cloruro de etenosulfono, TRC
Código de producto. 30372474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30372474 500 mg 500 miligramos
30371463 250 mg -
30386638 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE677750500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6608-47-5
Fórmula molecular C2H3ClO2S
Peso molecular (g/mol) 126.56
Sinónimo Vinylsulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethenesulfonyl chloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2